2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49020-1G PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA 698 DKK
APOSPC49020-1G APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₆F₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18909663
CAS-nummer: 1298094-29-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II