3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-5-fluoropicolinonitrile, 3-Chloro-2-cyano-5-fluoropyridine
PC49019-100MG PC49019-250MG PC49019-1G
APOSPC49019-100MGEA 1260 DKK
APOSPC49019-100MG APOSPC49019-250MG APOSPC49019-1G
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂ClFN₂
Molekylvægt: 156.545 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255335
CAS-nummer: 950670-25-4