2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49018-1G PC49018-250MG PC49018-100MG
APOSPC49018-1GEA 164 DKK
APOSPC49018-1G APOSPC49018-250MG APOSPC49018-100MG
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185350
CAS-nummer: 1214326-94-9