3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49010-1G PC49010-250MG
APOSPC49010-1GEA 872 DKK
APOSPC49010-1G APOSPC49010-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071065
CAS-nummer: 1257535-02-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III