3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49009-1G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 164 DKK
APOSPC49009-1G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molekylvægt: 208.003 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12407090
CAS-nummer: 103977-79-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III