3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-2-bromo-3-fluoroanisole
PC49008-1G PC49008-250MG
APOSPC49008-1GEA 2100 DKK
APOSPC49008-1G APOSPC49008-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Molekylvægt: 220.039 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18071064
CAS-nummer: 1257535-12-8