2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49007-1G PC49007-250MG
APOSPC49007-1GEA 3320 DKK
APOSPC49007-1G APOSPC49007-250MG
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071063
CAS-nummer: 1093951-76-8