2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-2-methoxynitrobenzene
PC49006-1G PC49006-250MG
APOSPC49006-1GEA 1180 DKK
APOSPC49006-1G APOSPC49006-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Molekylvægt: 250.022 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071062
CAS-nummer: 1257535-01-5