6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC49005-1G PC49005-5G
APOSPC49005-1GEA 589 DKK
APOSPC49005-1G APOSPC49005-5G
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
Molekylvægt: 206.012 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18071061
CAS-nummer: 1257535-00-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III