2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
PC49004-1G PC49004-5G PC49004-25G
APOSPC49004-1GEA 208 DKK
APOSPC49004-1G APOSPC49004-5G APOSPC49004-25G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Molekylvægt: 235.995 g/mol
Smeltepunkt: 65…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071060
CAS-nummer: 103979-08-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III