3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49003-1G PC49003-5G PC49003-250MG
APOSPC49003-1GEA 305 DKK
APOSPC49003-1G APOSPC49003-5G APOSPC49003-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071059
CAS-nummer: 1257535-06-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III