8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC48999-1G
PC48999-250MG
APOSPC48999-1GEA
436
DKK
APOSPC48999-1G
APOSPC48999-250MG
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Formel:
C₈H₂BrF₂NO₃ Molekylvægt: 278.007 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31710612 CAS-nummer: 2366994-39-8 |