Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48936-1G PC48936-250MG
APOSPC48936-1GEA 5020 DKK
APOSPC48936-1G APOSPC48936-250MG
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733929
CAS-nummer: 1804897-28-6