(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2,6-Difluoro-3-pyridyl)methanol
PC48932-1G PC48932-500MG PC48932-5G
APOSPC48932-1GEA 2110 DKK
APOSPC48932-1G APOSPC48932-500MG APOSPC48932-5G
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₆H₅F₂NO
Molekylvægt: 145.107 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12911481
CAS-nummer: 1105510-11-9