Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48923-1G PC48923-250MG
APOSPC48923-1GEA 4750 DKK
APOSPC48923-1G APOSPC48923-250MG
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈FNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11650724
CAS-nummer: 85338-72-3