4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48922-1G PC48922-250MG
APOSPC48922-1GEA 4310 DKK
APOSPC48922-1G APOSPC48922-250MG
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21817646
CAS-nummer: 1534724-80-5