4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48917-1G PC48917-250MG
APOSPC48917-1GEA 4680 DKK
APOSPC48917-1G APOSPC48917-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₅F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31759999
CAS-nummer: 1453070-24-0