Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48836-1G PC48836-250MG
APOSPC48836-1GEA 4750 DKK
APOSPC48836-1G APOSPC48836-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2090828-54-7