3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48831-1G PC48831-25G PC48831-5G
APOSPC48831-1GEA 218 DKK
APOSPC48831-1G APOSPC48831-25G APOSPC48831-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molekylvægt: 209.098 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840208
CAS-nummer: 402-12-0