3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48803-1G PC48803-250MG PC48803-5G
APOSPC48803-1GEA 2160 DKK
APOSPC48803-1G APOSPC48803-250MG APOSPC48803-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13192650
CAS-nummer: 381229-48-7