2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48802-1G PC48802-250MG PC48802-5G
APOSPC48802-1GEA 3950 DKK
APOSPC48802-1G APOSPC48802-250MG APOSPC48802-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31635696
CAS-nummer: 1782342-72-6