2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48800-1G PC48800-250MG
APOSPC48800-1GEA 3730 DKK
APOSPC48800-1G APOSPC48800-250MG
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Formel: C₇H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202638
CAS-nummer: 96740-93-1