tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48797-1G PC48797-250MG
APOSPC48797-1GEA 567 DKK
APOSPC48797-1G APOSPC48797-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate
Formel: C₁₀H₂₀FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30378948
CAS-nummer: 942275-75-4