2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC48788-1G PC48788-250MG
APOSPC48788-1GEA 1030 DKK
APOSPC48788-1G APOSPC48788-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31726320
CAS-nummer: 2379918-32-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III