2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48782-1G PC48782-250MG
APOSPC48782-1GEA 1640 DKK
APOSPC48782-1G APOSPC48782-250MG
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Molekylvægt: 251.178 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27946933
CAS-nummer: 198967-27-0