2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48765-1G PC48765-250MG
APOSPC48765-1GEA 1770 DKK
APOSPC48765-1G APOSPC48765-250MG
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆HClF₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409089
CAS-nummer: 776-09-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III