2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48760-1G PC48760-250MG
APOSPC48760-1GEA 5400 DKK
APOSPC48760-1G APOSPC48760-250MG
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847296
CAS-nummer: 22227-60-7