2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48749-1G PC48749-250MG
APOSPC48749-1GEA 1160 DKK
APOSPC48749-1G APOSPC48749-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09955448
CAS-nummer: 1020718-00-6