2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48741-1G PC48741-250MG
APOSPC48741-1GEA 907 DKK
APOSPC48741-1G APOSPC48741-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO
Molekylvægt: 172.584 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15528861
CAS-nummer: 1260764-27-9