6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48737-10G PC48737-1G PC48737-5G
APOSPC48737-10GEA 2620 DKK
APOSPC48737-10G APOSPC48737-1G APOSPC48737-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261251
CAS-nummer: 853792-27-5