tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48733-1G PC48733-250MG
APOSPC48733-1GEA 4910 DKK
APOSPC48733-1G APOSPC48733-250MG
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate
Formel: C₇H₁₄FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22374847
CAS-nummer: 178181-52-7