N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)thio]benzamide
PC48723-1G PC48723-5G
APOSPC48723-1GEA 545 DKK
APOSPC48723-1G APOSPC48723-5G
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂S
Molekylvægt: 265.252 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28384422
CAS-nummer: 329942-52-1