3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid, 3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC4868-1G PC4868-250MG
APOSPC4868-1GEA 5400 DKK
APOSPC4868-1G APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formel: C₄H₅F₃O₃
Kogepunkt: 96…97 °C (2,5 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042314
CAS-nummer: 382-43-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III