2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC48676-100MG
PC48676-1G
PC48676-250MG
APOSPC48676-100MGEA
2170
DKK
APOSPC48676-100MG
APOSPC48676-1G
APOSPC48676-250MG
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11036891 CAS-nummer: 68718-08-1 |