Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48670-1G PC48670-250MG
APOSPC48670-1GEA 1560 DKK
APOSPC48670-1G APOSPC48670-250MG
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29169513
CAS-nummer: 2379918-54-2