Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48669-1G PC48669-250MG
APOSPC48669-1GEA 1560 DKK
APOSPC48669-1G APOSPC48669-250MG
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032272
CAS-nummer: 35212-91-0