Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48663-1G PC48663-250MG PC48663-5G
APOSPC48663-1GEA 1290 DKK
APOSPC48663-1G APOSPC48663-250MG APOSPC48663-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate
Formel: C₈H₄BrClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24108605
CAS-nummer: 1500268-85-8