Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48658-1G PC48658-250MG PC48658-5G
APOSPC48658-1GEA 3930 DKK
APOSPC48658-1G APOSPC48658-250MG APOSPC48658-5G
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆ClFO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22628063
CAS-nummer: 1219687-20-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III