6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48657-1G PC48657-250MG
APOSPC48657-1GEA 2840 DKK
APOSPC48657-1G APOSPC48657-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₃N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662774
CAS-nummer: 264884-49-3