4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 2620 DKK
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₃N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12755592
CAS-nummer: 909109-68-8