3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48655-1G PC48655-250MG
APOSPC48655-1GEA 2780 DKK
APOSPC48655-1G APOSPC48655-250MG
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₃N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028472
CAS-nummer: 1179361-68-2