2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48652-1G PC48652-5G
APOSPC48652-1GEA 959 DKK
APOSPC48652-1G APOSPC48652-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molekylvægt: 233.034 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11856027
CAS-nummer: 154650-22-3