2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4865-10G PC4865-1G PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA 2780 DKK
APOSPC4865-10G APOSPC4865-1G APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₅F₃N₂OS
Smeltepunkt: 278 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052654
CAS-nummer: 3335-45-3