6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 872 DKK
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.035 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11520668
CAS-nummer: 1114809-22-1