5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48647-25G PC48647-5G
APOSPC48647-25GEA 4960 DKK
APOSPC48647-25G APOSPC48647-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.035 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11110261
CAS-nummer: 903875-64-9