(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48642-1G PC48642-250MG
APOSPC48642-1GEA 382 DKK
APOSPC48642-1G APOSPC48642-250MG
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064295
CAS-nummer: 126534-43-8