3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl ether, 1-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
PC48636-1G PC48636-250MG
APOSPC48636-1GEA 4140 DKK
APOSPC48636-1G APOSPC48636-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride
Formel: C₉H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185712
CAS-nummer: 1214385-12-2