5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48631-1G PC48631-250MG PC48631-5G
APOSPC48631-1GEA 2130 DKK
APOSPC48631-1G APOSPC48631-250MG APOSPC48631-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formel: C₆H₂BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12405433
CAS-nummer: 1073339-19-1