2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4863-1G PC4863-250MG
APOSPC4863-1GEA 622 DKK
APOSPC4863-1G APOSPC4863-250MG
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formel: C₅H₇F₃O₃
Kogepunkt: 195…198 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190638
CAS-nummer: 72114-82-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III