Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-bromo-3-fluorosalicylate, 3-Bromo-2-fluoro-6-(methoxycarbonyl)phenol
PC48605-1G PC48605-250MG PC48605-100MG PC48605-5G PC48605-25G
APOSPC48605-1GEA 2460 DKK
APOSPC48605-1G APOSPC48605-250MG APOSPC48605-100MG APOSPC48605-5G APOSPC48605-25G
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28122826
CAS-nummer: 1807191-62-3